Merck
CH4424846060
ChemBridge Corporation
[2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N4.ClH/c1-5(2-6)9-4-7-3-8-9;/h3-5H,2,6H2,1H3;1H
Clave InChI
VDULIFWVCHLVES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014565
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014565_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)