Merck
CH4424846055
ChemBridge Corporation
1-(2-pyrrolidinylmethyl)-1H-imidazole dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.13
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-pyrrolidinylmethyl)-1H-imidazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-2-8(10-3-1)6-11-5-4-9-7-11;;/h4-5,7-8,10H,1-3,6H2;2*1H
Clave InChI
YJKBWOVIFUIHAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014494
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014494_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)