Merck
CH4424845368
ChemBridge Corporation
3-[(2-methoxybenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.72
Número MDL:
Iupac Name
3-[(2-methoxybenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-14-11-6-3-2-5-10(11)9-12-7-4-8-13;/h2-3,5-6,12-13H,4,7-9H2,1H3;1H
Clave InChI
CGTBJJHDQFTKIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004354
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004354_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)