CH4424845138
ChemBridge Corporation
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A556450-100MG
$37.95
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A556450-100MG
$37.95
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S.ClH/c1-4-2-9-5(6(10)11)3-12-7(9)8-4;/h2-3H,1H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
WURASFZEWMWKID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002495_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)