CH4415172732
ChemBridge Corporation
3-(1H-benzimidazol-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O2.2ClH/c13-10(14)5-6-12-7-11-8-3-1-2-4-9(8)12;;/h1-4,7H,5-6H2,(H,13,14);2*1H
Clave InChI
IYFRIQKHGDWLFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087756_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)