Merck
CH4407083292
ChemBridge Corporation
5-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Iupac Name
5-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-3-11-7(4-6)5-8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
HQJKUNRJYXEACL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4076035
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4076035_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)