Merck
CH4312834653
ChemBridge Corporation
tert-butyl 12-oxo-3,7,11-triazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 12-oxo-3,7,11-triazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25N3O3/c1-13(2,3)20-12(19)17-9-5-14(6-10-17)11(18)15-7-4-8-16-14/h16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,18)
Clave InChI
ZMAXWXREJIFKEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042554
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042554_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)