Merck
CH4309656769
ChemBridge Corporation
3-hydrazino-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-hydrazino-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Inchi Code
1S/C4H7N5O/c1-2-3(10)6-4(7-5)9-8-2/h8H,1,5H2,(H2,6,7,9,10)
Clave InChI
DEINMHWKNOGYHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003459
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003459_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)