Merck
CH4309656418
ChemBridge Corporation
[(2S,4R)-4-amino-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
[(2S,4R)-4-amino-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-8-3-5(7)2-6(8)4-9/h5-6,9H,2-4,7H2,1H3/t5-,6+/m1/s1
Clave InChI
FHDKMBDQMNUHAC-RITPCOANSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036529
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036529_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)