Merck
CH4244052316
ChemBridge Corporation
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.05
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H8BrN3O/c7-5-3-9-10(4-5)2-1-6(8)11/h3-4H,1-2H2,(H2,8,11)
Clave InChI
FOMDURNFVFITBG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035065
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035065_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)