Merck
CH4238556565
ChemBridge Corporation
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-13-6-11-12-9(13)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6H,10H2,1H3
Clave InChI
YSSZZGGTNQQAPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002806
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002806_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)