CH4182076886
ChemBridge Corporation
4-amino-N-isobutyl-3-methylbenzamide
About This Item
Iupac Name
4-amino-N-isobutyl-3-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-8(2)7-14-12(15)10-4-5-11(13)9(3)6-10/h4-6,8H,7,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
IZPMKWBCJMILPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028810_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)