CH4182076391
ChemBridge Corporation
2,5-dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
2,5-dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-4-5-11-8(2)6-10(7-12)9(11)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
GETOENOXCMONOE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027593_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)