Merck
CH4182075624
ChemBridge Corporation
5-methoxy-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-methoxy-2-(2-propynyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-3-6-14-11-5-4-10(13-2)7-9(11)8-12/h1,4-5,7-8H,6H2,2H3
Clave InChI
MXTHNBAWXQTWJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4022977
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4022977_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)