Merck
CH4182075236
ChemBridge Corporation
spiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Iupac Name
spiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-5-8(6)3-1-2-4-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Clave InChI
XYWFMXZFOVJDHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002211
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002211_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)