CH4182074654
ChemBridge Corporation
[3-(methoxymethoxy)phenyl](pyridin-2-yl)methanone
About This Item
Iupac Name
[3-(methoxymethoxy)phenyl](2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-10-18-12-6-4-5-11(9-12)14(16)13-7-2-3-8-15-13/h2-9H,10H2,1H3
Clave InChI
VKCQLUAVVXDJHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000094_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)