Merck
CH4102153804
ChemBridge Corporation
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-4-3-8-6-7-2-1-5-10-7/h1-2,5,8-9H,3-4,6H2
Clave InChI
PERSIOJMHRGFFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9072041
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072041_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)