Merck
CH4102153148
ChemBridge Corporation
4-[3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.29
Número MDL:
Iupac Name
4-[3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]aniline
Inchi Code
1S/C15H13N3O/c1-10-3-2-4-12(9-10)14-17-15(19-18-14)11-5-7-13(16)8-6-11/h2-9H,16H2,1H3
Clave InChI
QRLNLRHSHPXWCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9030509
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9030509_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)