Merck
CH4102151123
ChemBridge Corporation
4-(allyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.63
Número MDL:
Iupac Name
4-(allyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-12)6-9(10)11/h2-4,6-7H,1,5H2
Clave InChI
KMFXGBKTGDWRTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015102
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015102_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)