Merck
CH4102150948
ChemBridge Corporation
2-(1-adamantyl)ethanethiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.36
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-adamantyl)ethyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C12H20S/c13-2-1-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,13H,1-8H2
Clave InChI
CNRUBVVPBPUYBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4013912
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4013912_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)