Merck
CH4102150789
ChemBridge Corporation
(1-cyclopentyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-cyclopentyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c12-6-9-5-10-7-11(9)8-3-1-2-4-8/h5,7-8,12H,1-4,6H2
Clave InChI
XCKCWPPYXOHBLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016578
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016578_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)