Merck
CH4102149787
ChemBridge Corporation
4-(4-methylphenoxy)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-methylphenyl 4-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-10-2-4-11(5-3-10)14-12-6-8-13-9-7-12/h2-5,12-13H,6-9H2,1H3
Clave InChI
FFFNUHGMXGAUFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004486
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004486_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)