Merck
CH4100874520
ChemBridge Corporation
5-bromo-2-methoxybenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.06
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI key
VWRKGVNZHGRWSV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9027573
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9027573_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)