Merck
CH4026585939
ChemBridge Corporation
6-methyl-2-(2-thienyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.32
Número MDL:
Iupac Name
6-methyl-2-(2-thienyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11NO2S/c1-9-4-5-12-10(7-9)11(15(17)18)8-13(16-12)14-3-2-6-19-14/h2-8H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
YZQFSFCRQKKUEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3007680
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3007680_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)