Merck
CH4026585936
ChemBridge Corporation
5-methyl-4-phenylthiophene-3-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.31
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-11(9-5-3-2-4-6-9)10(7-16-8)12(15)14-13/h2-7H,13H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
KGAMHXSRDCLOAM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3007540
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3007540_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)