Merck
CH4017936732
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-hydrazino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10N4S/c10-13-8-7-5-2-1-3-6(5)14-9(7)12-4-11-8/h4H,1-3,10H2,(H,11,12,13)
Clave InChI
VZXTYNJVVIGIIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004603
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004603_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)