Merck
CH4017936623
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.08
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO/c1-6-7(11)3-2-4-8(6)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
QJZOMYDYUYMZGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015639
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015639_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)