Merck
CH4017936398
ChemBridge Corporation
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.07
Número MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2O2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)14-4-8(13)12-11/h1-3H,4,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
ZJNOLANCJVKMLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3006693
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3006693_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)