Merck
ATCH99D3AFFF
Atlantic Research Chemicals Ltd
N'-Cyanopyridine-4-carboximidamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Iupac Name
N'-cyano-4-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H6N4/c8-5-11-7(9)6-1-3-10-4-2-6/h1-4H,(H2,9,11)
Clave InChI
CVKYVZBBRAKHPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002107
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)