Merck
ATC456776844
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.56
Número MDL:
Iupac Name
5-oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6ClNO2/c6-5(9)3-1-2-4(8)7-3/h3H,1-2H2,(H,7,8)
Clave InChI
RMHPSSGICDJKDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC04505
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC04505
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)