Merck
ATC386059170
Atlantic Research Chemicals Ltd
3,4-Dimethyl-1,6-dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-6-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,4-dimethylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-4-3-6(11)12-8-7(4)5(2)9-10-8/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
UDBAEUZEHHETME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)