Merck
ATC386058935
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-[4-(Benzyloxy)phenyl]hydrazine-1-carbothioamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.36
Número MDL:
Iupac Name
N-[4-(benzyloxy)phenyl]hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C14H15N3OS/c15-17-14(19)16-12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,15H2,(H2,16,17,19)
Clave InChI
SSEUFZMKDSZKBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001840
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)