Merck
ATC359510454
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Amino-5-bromoisonicotinamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-5-bromoisonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c7-3-1-10-2-4(8)5(3)6(9)11/h1-2H,8H2,(H2,9,11)
Clave InChI
KXRNVFZOGBUWRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)