Merck
ATC311767683
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.2
Número MDL:
Iupac Name
5-nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H7N3O2/c12-8-9-7-10(14(15)16)3-4-11(9)13-5-1-2-6-13/h1-7H
Clave InChI
XRQUENNYLRJZDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001352
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001352
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)