Merck
ATC311766466
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273
Número MDL:
Iupac Name
3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3F3IN/c7-6(8,9)5-4(10)2-1-3-11-5/h1-3H
Clave InChI
AXIRKFLGSOEBGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00240
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00240
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)