Merck
ATC311766416
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Iodo-2-pyrrolidin-1-ylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-iodo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H11IN2/c10-8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5H,1-2,6-7H2
Clave InChI
XJKJHWMKYQKQIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA002203
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA002203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)