Merck
ATC311765366
Atlantic Research Chemicals Ltd
6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.16
Número MDL:
Iupac Name
6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5N3O2/c10-3-6-1-2-8-11-7(9(13)14)5-12(8)4-6/h1-2,4-5H,(H,13,14)
Clave InChI
CVFNVXPJVITGNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10063
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10063
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)