ATC311764448
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(3-Nitro-2-pyridyl)thio]acetic acid
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
[(3-nitro-2-pyridinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4S/c10-6(11)4-14-7-5(9(12)13)2-1-3-8-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI key
WBPUHBNGHSAAGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA002274
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)