ATEH987DE70A
AstaTech, Inc.
N6-BENZOYL-2',3'-ISOPROPYLIDENEADENOSINE
About This Item
Iupac Name
N-(9-((3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-9H-purin-6-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C20H21N5O5/c1-20(2)29-14-12(8-26)28-19(15(14)30-20)25-10-23-13-16(21-9-22-17(13)25)24-18(27)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,9-10,12,14-15,19,26H,8H2,1-2H3,(H,21,22,24,27)/t12-,14-,15-,19-/m1/s1
InChI key
LJKIYWGWKVYJHS-QEPJRFBGSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E80472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)