ATEH9873999B
AstaTech, Inc.
6-(METHYLAMINO)HEXANOIC ACID HCL
About This Item
Iupac Name
6-(methylamino)hexanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-8-6-4-2-3-5-7(9)10;/h8H,2-6H2,1H3,(H,9,10);1H
Clave InChI
AILMWCOKRFHBHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)