Merck
ATEH97BAE459
AstaTech, Inc.
2,5,7-TRIAZASPIRO[3.4]OCTAN-8-ONE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5,7-triazaspiro[3.4]octan-8-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O.ClH/c9-4-5(1-6-2-5)8-3-7-4;/h6,8H,1-3H2,(H,7,9);1H
Clave InChI
ZDFLBUBZFJAJFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=188391
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D75308
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)