Merck
ATEH94724FBE
AstaTech, Inc.
4-BROMO-3-FLUORO-N,N-DIMETHYLBENZAMIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.08
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrFNO/c1-12(2)9(13)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
SQSHZRBCVHCKPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=173837
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C91410
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)