Merck
ATEH93EDCCA7
AstaTech, Inc.
(S)-CYCLOPROPYL(PHENYL)METHANAMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
Iupac Name
(S)-cyclopropyl(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2/t10-/m1/s1
Clave InChI
UCRSQPUGEDLYSH-SNVBAGLBSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=163745
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y13768
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)