ATEH75DC00FA
AstaTech, Inc.
4'-(HYDROXYMETHYL)-[1,1'-BIPHENYL]-2-CARBONITRILE
About This Item
Iupac Name
4'-(hydroxymethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c15-9-13-3-1-2-4-14(13)12-7-5-11(10-16)6-8-12/h1-8,16H,10H2
Clave InChI
FNDNKJXHTMOHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90687
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)