Merck
ATEH3031ECA7
AstaTech, Inc.
5-(BENZYLOXY)INDOLIN-2-ONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(benzyloxy)-1H-indol-2-ol
Inchi Code
1S/C15H13NO2/c17-15-9-12-8-13(6-7-14(12)16-15)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,16-17H,10H2
InChI key
DPPCWLOGRQMNRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=139276
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC2005