Merck
ATEH3031E32F
AstaTech, Inc.
2-((1R,5S,6S)-6-(AMINOMETHYL)-3-ETHYLBICYCLO[3.2.0]HEPT-3-EN-6-YL)ACETIC ACID COMPOUND WITH BENZENESULFONIC ACID (1:1)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
367.47
Número MDL:
Iupac Name
2-((1R,5S,6S)-6-(aminomethyl)-3-ethylbicyclo[3.2.0]hept-3-en-6-yl)acetic acid--benzenesulfonic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C12H19NO2.C6H6O3S/c1-2-8-3-9-5-12(7-13,6-11(14)15)10(9)4-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h4,9-10H,2-3,5-7,13H2,1H3,(H,14,15);1-5H,(H,7,8,9)/t9-,10-,12-;/m1./s1
Clave InChI
OKJXJRVWXYRSAN-TXULWXBWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=132365
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=43739
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)