Merck
ATEH11AB251A
AstaTech, Inc.
1-(AMINO(PHENYL)METHYL)CYCLOBUTANOL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[amino(phenyl)methyl]cyclobutanol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c12-10(11(13)7-4-8-11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10,13H,4,7-8,12H2
Clave InChI
VMDNXLHIKOSMOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122734
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20165
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)