Merck
ATEH0DDC4245
AstaTech, Inc.
1-(4-METHOXYPHENYL)CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.3
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-17-12-7-5-11(6-8-12)14(13(15)16)9-3-2-4-10-14/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
JKJAJSWMKTWWJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122571
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20002
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)