Merck
ATEH04309FE8
AstaTech, Inc.
3-[1-(2-METHYLPROPOXY)ETHOXY]OXETANE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(1-isobutoxyethoxy)oxetane
Inchi Code
1S/C9H18O3/c1-7(2)4-11-8(3)12-9-5-10-6-9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BBRFILKOEVZFFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122526
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)