Merck
ATEH04309E1F
AstaTech, Inc.
3-AMINO-6-METHOXYPYRAZINE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.14
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-6-methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-3-2-8-5(7)4(9-3)6(10)11/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)
Clave InChI
PFNOLVBWVBBRMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-green to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=121855
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N11834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)